重要文件
AXYPCR384V
Corning® Axygen® PCR Microplate微板
size 384 wells, conical bottom violet polystyrene wells, pkg of 5x10plates/cs
同義詞:
384 multiwell plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
conical bottom violet polystyrene wells
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-384-V
Corning
包裝
pkg of 5x10plates/cs
最大體積
40 μL
尺寸
384 wells
有效容積
40 μL
適合性
suitable for PCR
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)