重要文件
AXYP96450VR
V-bottom assay plate
size 96 wells, V-bottom red polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
同義詞:
96 multiwell plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料:
V-bottom red polypropylene wells
red plate
最大體積:
500 μL
尺寸:
96 wells
有效容積:
450 μL
材料
V-bottom red polypropylene wells
red plate
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc P-96-450V-R
Corning
包裝
pkg of 10x5plates/cs
最大體積
500 μL
尺寸
96 wells
有效容積
450 μL
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)