重要文件
AXYOTF100RS
Pipette tips for "OASIS" automated liquid handling system
capacity 100 μL, filtered, clear, sterile
同義詞:
pipet tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
製造商/商標名:
Axygen Inc
Corning
容量:
100 μL
無菌:
γ-irradiated
sterile
特點:
filtered robotic pipet tips
包裝:
case of 960 tips racked
材料
clear
無菌
γ-irradiated
sterile
特點
filtered robotic pipet tips
包裝
case of 960 tips racked
製造商/商標名
Axygen Inc
Corning
容量
100 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Browse all pipette tips
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)