文件
AXYFXF180RS
Pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 165 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.02
無菌
sterile
製造商/商標名
Axygen Inc FXF-180-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
容量
165 μL
顏色
clear
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.