重要文件
AXYFX38445FPR
用于Beckman® FX机器人系统的吸头
fine point, racked, capacity 45 μL, pkg of 5x3840tips/cs
同義詞:
pipet tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
製造商/商標名
Axygen Inc FX-384-45FP-R
Corning
包裝
pkg of 5x3840tips/cs
容量
45 μL
容積
45 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)