Merck
全部照片(4)
重要文件
ARLAPS5
血清移液管
capacity 5 mL, sterile, polystyrene
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
NACRES:
NB.22
材料
polystyrene
無菌
sterile
特點
individually wrapped
包裝
pkg of 200 ea
製造商/商標名
Argos APS5
容量
5 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
单独包装的塑料移液器,供应时无刻度或过滤器,用于真空或自由流动移液应用。也可与蠕动泵配套使用。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)