重要文件
ADAPA462255-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 25 x 1.2–5 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
材料
flat bottom
特點
for use with aerosol-tight lid
holds 25 x 1.2–5 mL blood tubes
with rubber mat
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638203 (NA)
參數
3,050 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
123 mm max
直徑
11 mm
相容性
for use with 250 mL rectangular bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)