重要文件
A9804
Sigma-Aldrich
Allatostatin II
≥97% (HPLC)
同義詞:
Gly-Asp-Gly-Arg-Leu-Tyr-Ala-Phe-Gly-Leu-NH2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C49H74N14O13
CAS號碼:
分子量::
1067.20
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
生化/生理作用
Inhibitors of juvenile hormone synthesis in insects.
其他說明
Sequences are highly conserved within the six C-terminal amino acids.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)