重要文件
A9420
Supelco
6-乙酰-7-脱乙酰福斯考灵
from Coleus forskohlii, ≥98%
同義詞:
6β-乙酰氧基-1α,7β,9α-三羟基-8,13-环氧-异佛司可林-14-烯-11-酮, 异佛司可林
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H34O7
CAS號碼:
分子量::
410.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
生物源
Coleus forskohlii
化驗
≥98%
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
veterinary
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI 密鑰
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
具有正性肌力和腺苷酸环化酶激活特性的抗高血压药
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S V Bhat et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(4), 486-492 (1983-04-01)
Four naturally occurring analogues of forskolin were isolated. Forty-nine semisynthetic derivatives were prepared, incorporating structural alterations at the 1-, 6-, 7-, 9-, 11-, and 14/15-positions. Blood pressure lowering properties of 53 compounds were assessed in anesthetized normotensive cats and of
Bhat, S.V., et al.
Tetrahedron Letters, 1669-1669 (1977)