Merck
全部照片(3)
文件
A8937
Sigma-Aldrich
腺苷5′-三磷酸 二钾盐 水合物
from microbial, ≥92% (HPLC)
同義詞:
5′-ATP-K2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14K2N5O13P3 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
583.36 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
microbial
品質等級
化驗
≥92% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[K+].[K+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
腺苷5′-三磷酸(ATP)通过在线粒体中进行的氧化磷酸化反应合成。
應用
腺苷5′-三磷酸二钾盐水合物已用于:
  • 作为体外转录反应的核苷酸源和2x RNA结合缓冲液的组分
  • 作为细胞粗提液校准的能量溶液的组分
  • 检测其在PK11195参与自噬中的(钙)依赖性
生化/生理作用
腺苷5′-三磷酸((ATP)是体内能量储存和代谢的核心组分。ATP用于许多细胞过程,呼吸,生物合成反应,移动和细胞分裂。ATP是参与细胞信号传导的许多激酶和产生第二信使cAMP的腺苷酸环化酶的底物。ATP为驱动代谢泵提供代谢能。代谢障碍会导致ATP缺乏。使用黄嘌呤氧化还原酶抑制剂和肌苷可提高细胞内ATP水平。
P2 嘌呤能激动剂;提高Ca2+-激活的 K+通道的活性;ATP依赖型酶体系的底物。
注意
如需获得最高的稳定性,可将其在pH 3.5至6.8范围内冻存。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
RNA-protein UV-crosslinking Assay
Poria DK and Ray PS
Bio-protocol, 7(6), e2193-e2193 (2017)
Ca2+-dependent autophagy is enhanced by the pharmacological agent PK11195
Gastaldello A, et al.
Autophagy, 6(5), 607-613 (2010)
Shortage of Cellular ATP as a Cause of Diseases and Strategies to Enhance ATP
Johnson TA, et al.
Frontiers in Pharmacology, 10, 98-98 (2019)
Protocols for implementing an Escherichia coli based TX-TL cell-free expression system for synthetic biology
Sun ZZ, et al.
Journal of Visualized Experiments, 7(79), e50762-e50762 (2013)
A molecular dynamics study of adenylyl cyclase: The impact of ATP and G-protein binding
Frezza E, et al.
PLoS ONE, 13(4), e0196207-e0196207 (2018)