重要文件
A8750
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-β-D-glucosamine naphthol AS-LC
同義詞:
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucosidoxynaphthol AS-LC, Naphthol AS-LC N-acetyl-β-D-glucosaminide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H29ClN2O9
CAS號碼:
分子量::
560.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)c(OC)cc1C
基底
An interesting substrate for the histochemical demonstration of N-acetylglucosaminidase and for possible quantitative assay systems.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The localization of N-acetyl-beta-glucosaminidase in tissues.
D PUGH et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 9, 242-250 (1961-05-01)