重要文件
A8260
Sigma-Aldrich
Arachidonyl acetate
~99%, liquid
同義詞:
Acetic acid arachidonyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H36O2
CAS號碼:
分子量::
332.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99%
形狀
liquid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-22(2)23/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI 密鑰
RKNFFTAYULCRTQ-ZKWNWVNESA-N
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)