重要文件
A7185
Sigma-Aldrich
Ala-Lys(TFA)-Pro-Ser-Tyr-Hyp-Hyp-Thr-Tyr-Lys
≥97% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C57H81N12O18F3
CAS號碼:
分子量::
1279.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(N)C(=O)NC(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N3CC(O)CC3C(=O)N4CC(O)CC4C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C57H81F3N12O18/c1-29(62)46(79)64-37(8-4-6-20-63-56(90)57(58,59)60)52(85)70-21-7-10-42(70)49(82)68-41(28-73)48(81)67-40(23-32-13-17-34(76)18-14-32)53(86)72-27-36(78)25-44(72)54(87)71-26-35(77)24-43(71)50(83)69-45(30(2)74)51(84)66-39(22-31-11-15-33(75)16-12-31)47(80)65-38(55(88)89)9-3-5-19-61/h11-18,29-30,35-45,73-78H,3-10,19-28,61-62H2,1-2H3,(H,63,90)(H,64,79)(H,65,80)(H,66,84)(H,67,81)(H,68,82)(H,69,83)(H,88,89)
InChI 密鑰
JSVBNGKZVWYTKN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
Bioadhesive peptide
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Swerdloff, M.D.
International Journal of Peptide and Protein Research, 33, 318-318 (1989)