重要文件
A7061
Sigma-Aldrich
5β-Androstane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide) disodium salt
同義詞:
Etiocholane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H36O11Na2
CAS號碼:
分子量::
570.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
藥物控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na].CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(O)(C(O)=O)C4(C)CC(=O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C26H38O11.Na.H/c1-24-7-5-12(36-22-19(30)17(28)18(29)20(37-22)21(31)32)9-11(24)3-4-13-14-6-8-26(35,23(33)34)25(14,2)10-15(27)16(13)24;;/h11-14,16-20,22,28-30,35H,3-10H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34);;
InChI 密鑰
KNMXCTWKUXBAPR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3