重要文件
A6876
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-valine
Sigma Grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13NO3
CAS號碼:
分子量::
159.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
Sigma Grade
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)