重要文件
A4278
Sigma-Aldrich
Alizarin Violet R
同義詞:
Acid Violet 34
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C28H20N2O8S2Na2
CAS號碼:
分子量::
622.58
顏色索引編號:
61710
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, ~60%
SMILES 字串
[Na].Cc1ccc(Nc2cccc3C(=O)c4c(Nc5ccc(C)cc5S(O)(=O)=O)cccc4C(=O)c23)c(c1)S(O)(=O)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)