重要文件
A3500
Sigma-Aldrich
1-乙酰氧基环戊烷甲腈
liquid
同義詞:
乙酸1-氰基环戊酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H11NO2
CAS號碼:
分子量::
153.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)OC1(CCCC1)C#N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)