重要文件
A3317
Sigma-Aldrich
Arg-Thr-Lys-Arg-Ser-Gly-Ser-Val-Tyr-Glu-Pro-Leu-Lys-Ile
≥97% (HPLC), powder
同義詞:
Malantide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C72H124N22O21
CAS號碼:
分子量::
1633.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
成份
Peptide content, ≥65%
顏色
white
溶解度
H2O: 1 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(NC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(C)O)C(C)C)C(O)=O
基因資訊
human ... PHKB(5257)
基底
High-affinity substrate for cAMP-dependent protein kinase.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cyclic AMP-dependent protein kinase activity ratio assay.
K J Murray
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 41, 113-122 (1995-01-01)
K J Murray et al.
The Biochemical journal, 267(3), 703-708 (1990-05-01)
1. The cyclic AMP-dependent protein kinase activity-ratio assay was investigated by comparing histone and a synthetic peptide, malantide [Malencik & Anderson (1983) Anal. Biochem. 132, 32-40], as substrates. 2. In several tissues the activity ratio was higher when assayed with