文件
A3179
Sigma-Aldrich
分化液
同義詞:
酸性酒精
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
形狀
solution
儲存期限
40 mo.
顏色
colorless
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
酸化的酒精溶液可用于区分退行性苏木精染色。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
77.0 °F
閃點(°C)
25 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Radoslaw Junka et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 113, 110981-110981 (2020-06-04)
Bone tissue engineering aims to alleviate the shortage of available autograft material and the biological/mechanical incompatibility of allografts through fabrication of bioactive synthetic bone graft substitutes. However, these substitute grafting materials have insufficient biological potency that limits their clinical efficacy