重要文件
A2627
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-monophosphoramidate sodium salt
~95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14N6NaO6P
CAS號碼:
分子量::
368.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
~95%
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(N)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI 密鑰
ALRHXZAMLVPXPL-MCDZGGTQSA-M
生化/生理作用
Intermediate for nucleotide synthesis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)