Key Documents
A2177
Sigma-Aldrich
Arphamenine B hemisulfate salt hydrate
from microbial
同義詞:
(2R,5S)-5-Amino-8-guanido-4-oxo-2-p-hydroxyphenylmethyloctanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C16H24N4O4 · 1/2H2SO4
CAS號碼:
分子量::
385.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
microbial
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(=O)CC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(=O)CC(Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Arphamenines A and B, new inhibitors of aminopeptidase B, produced by bacteria.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 36(11), 1572-1575 (1983-11-01)