SMILES 字串
[Mg++].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
生化/生理作用
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Chromatograms
application for HPLC我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務