重要文件
A0806
Sigma-Aldrich
Acetyl-Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Val-Val amide
≥97% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C38H58N10O12
CAS號碼:
分子量::
846.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(C)=O)C(C)C)C(N)=O
基底
HIV-1 protease substrate
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M L Moore et al.
Biochemical and biophysical research communications, 159(2), 420-425 (1989-03-15)
Oligopeptides containing the consensus retroviral protease cleavage sequence Ser/Thr-X-Y-Tyr/Phe-Pro are substrates for purified recombinant HIV-1 protease with Km's in the millimolar range. The minimum sequence containing the consensus pentapeptide which serves as a good substrate is a heptapeptide spanning the