Key Documents
A0652
Sigma-Aldrich
5-Androsten-3β-ol-17β-carboxylic acid
同義詞:
3β-Hydroxy-5-etienic acid, 3β-Hydroxyetio-5-cholenic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H30O3
CAS號碼:
分子量::
318.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
藥物控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
雜質
≤1 mol/mol ethanol
SMILES 字串
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3