化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-12(9(20)6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChI 密鑰
HMQPEDMEOBLSQB-UFLFEMAHSA-N
應用
基底
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.
O- 連結糖蛋白通常是分子質量 >200 kDa 的大型蛋白質。糖基化通常發生在高密度簇中,可能佔整體質量的 50-80%。