文件
97863
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.5; 0.05 M − Spermine 2.5 mM − Calcium chloride 18 mM − 2-Propanol 9% solution
同義詞:
Crystallization solution 22/Kit-No 80701
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
liquid
pH值
6.5±0.2 ( in neat)
密度
0.99 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3