重要文件
97596
Sigma-Aldrich
1,2,3-Octanetriol Isomer T (74888) 1 M solution
同義詞:
1,2,3-Octanetriol solution, Additive Screening Solution 11/Kit-No 78374
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)