重要文件
95620
Sigma-Aldrich
p-Xylenolphthalein
for microscopy
同義詞:
2′,5′,2″,5″-Tetramethylphenolphthalein
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H22O4
CAS號碼:
分子量::
374.43
Beilstein:
346799
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
for microscopy
形狀
powder
SMILES 字串
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C24H22O4/c1-13-11-21(25)15(3)9-19(13)24(20-10-16(4)22(26)12-14(20)2)18-8-6-5-7-17(18)23(27)28-24/h5-12,25-26H,1-4H3
InChI 密鑰
PXCIPOXPHMTCIL-UHFFFAOYSA-N
應用
p-Xylenolphthalein is related to phenolphthalein which is used as a pH change indicator.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)