分子量
average mol wt 30,000-50,000
螢光
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
分析報告
degree of substitution 0.003-0.015
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
探索 FITC 標示的多醣體及其特性,包括分子量對分子尺寸的影響。