文件
94455
Sigma-Aldrich
腺苷 3′-磷酸盐 5'-磷酸硫酸盐 三乙铵盐
≥90.0% (HPLC)
同義詞:
3′-磷酸腺苷-5′-磷酰硫酸盐 三乙铵盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15N5O13P2S · xC6H15N
CAS號碼:
分子量::
507.26 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
溶解度
water: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OS(O)(=O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI 密鑰
IIAWHKVLRMAJSN-MCDZGGTQSA-N
相關類別
一般說明
腺苷 3′-磷酸 5′-磷酰硫酸或称3′-磷酸腺苷-5′-磷酰硫酸(PAPS)是由动物细胞中细胞质和细胞核中PAPS合成酶的作用下产生的。它也存在于植物细胞的细胞质和质粒体中。
應用
腺苷 3′-磷酸 5′-磷酰硫酸三乙铵盐可用于测定人3-O-硫酸转移酶-1(3-OST-1)和芳基硫酸转移酶(AST-IV)的酶活性
生化/生理作用
3′-磷酸腺苷-5′-磷酰硫酸(PAPS)可作为硫酸盐供体,也可作为硫酸转移酶(ST)的底物。
包裝
无底玻璃瓶。内容物在插入式融锥内。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zhengqi Zha et al.
International journal of biological macromolecules, 201, 47-58 (2022-01-10)
Heparosan, with a linear chain of disaccharide repeating units of → 4) β-D-glucuronic acid (GlcA) (1 → 4)-α-D-N-acetylglucosamine (GlcNAc) (1→, is a potential starting chemical for heparin synthesis. However, the chemoenzymatic synthesis of single-site sulfated heparosan and its antitumor activity have not been studied.