重要文件
93372
Sigma-Aldrich
Trizma® 缓冲物质
pH 7.5
同義詞:
Tris 缓冲物质, 三(羟甲基)氨基甲烷缓冲物质
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
形狀
fine crystals
分子量
average mol wt 150.6
pH值
7.2±0.1 (37 °C, 0.05 M)
7.5±0.1 (25 °C, 0.05 M)
8.1±0.1 (5 °C, 0.05 M)
溶解度
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES 字串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI 密鑰
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)