文件
89858
Sigma-Aldrich
1-Pyrenylmethyl methanethiosulfonate
for fluorescence
同義詞:
Methanesulfonothioic acid S-(1-pyrenylmethyl) ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H14O2S2
CAS號碼:
分子量::
326.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
for fluorescence
螢光
λex 374 nm; λem 398 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
corresponds for coupling to thiols
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
InChI 密鑰
OXKQGBUJTFUGBB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3