文件
89785
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.0; 0.05M – Polyethylene glycol 3350 20% (v/v) solution
同義詞:
Crystallization solution 39/Kit-No 86684
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
liquid
pH值
8.0±0.2 ( in neat)
密度
1.03 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves