liquid
pH值
6.0±0.2 ( in neat)
密度
0.99 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3