重要文件
80361
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 0.2M – Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Polyethylene glycol 4000 10% (w/v) solution
同義詞:
Crystallization solution 3/Kit-No 73513
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solution
pH值
4.6±0.2 ( in neat)
密度
1.03 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)