文件
78127
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane
≥96.0% (GC)
同義詞:
Chalcogran
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H16O2
CAS號碼:
分子量::
156.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.446
SMILES 字串
CCC1CCC2(CCCO2)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
DCWKALWZHORJAO-UHFFFAOYSA-N
應用
Park beetle pheromone, plant protectant
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J A Byers et al.
Die Naturwissenschaften, 87(11), 503-507 (2001-01-11)
Volatiles from leaves or bark of nonhost birch (Betula pendula) and Norway spruce (Picea abies) dramatically reduced the attraction of the bark beetle, Pityogenes bidentatus (Coleoptera: Scolytidae), to their aggregation pheromone components (cis-verbenol and grandisol) in the field. In addition