Key Documents
76724
Sigma-Aldrich
meso-Tetraphenyl-tetrabenzoporphine Palladium Complex
≥97.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C60H36N4Pd
CAS號碼:
分子量::
919.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Pd]1n2c3c(-c4ccccc4)c5nc(c(-c6ccccc6)c7n1c(c(-c8ccccc8)c9nc(c(-c%10ccccc%10)c2c%11ccccc3%11)c%12ccccc9%12)c%13ccccc7%13)c%14ccccc5%14
應用
Phosphorescent probe for oxygen measurements in very low concentration
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S.A. Vinogradov et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 103-103 (1995)