Key Documents
73494
Sigma-Aldrich
Dy-560 NHS ester
for fluorescence
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C37H44N4O10S2
CAS號碼:
分子量::
768.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
for fluorescence
品質等級
形狀
solid
螢光
λex 568 nm; λem 588 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
適合性
corresponds for coupling to amines
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S(=O)(=O)NCCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c5ccc(cc5[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C37H44N4O10S2/c1-5-39(6-2)25-13-16-28-31(22-25)50-32-23-26(40(7-3)8-4)14-17-29(32)37(28)30-18-15-27(24-33(30)53(47,48)49)52(45,46)38-21-11-9-10-12-36(44)51-41-34(42)19-20-35(41)43/h13-18,22-24,38H,5-12,19-21H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZVRXEZSQXWSLKP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves