重要文件
73068
Sigma-Aldrich
甲酸镁 溶液
BioUltra, 0.5 M in H2O
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H2MgO4
分子量::
114.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
產品線
BioUltra
濃度
0.5 M in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
pH值
7.0-7.8 (25 °C, 0.5 M in H2O)
溶解度
H2O: 0.5 M, clear, colorless
密度
1.038 g/mL at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤500 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤50 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in H2O (20°C)
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES 字串
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)