重要文件
72543
Sigma-Aldrich
Nitr 5/AM
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
同義詞:
Nitr 5 tetrakis(acetoxymethyl ester)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C43H47N3O23
CAS號碼:
分子量::
973.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
適合性
suitable for fluorescence
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C(O)c3cc4OCOc4cc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C43H47N3O23/c1-25-6-8-32(44(16-39(51)66-20-60-26(2)47)17-40(52)67-21-61-27(3)48)35(12-25)58-10-11-59-36-13-30(43(55)31-14-37-38(65-24-64-37)15-34(31)46(56)57)7-9-33(36)45(18-41(53)68-22-62-28(4)49)19-42(54)69-23-63-29(5)50/h6-9,12-15,43,55H,10-11,16-24H2,1-5H3
InChI 密鑰
KGQNBQFELVBWSX-UHFFFAOYSA-N
應用
Acetoxymethyl ester of Nitr 5. For loading the chelator into the cell where it is cleaved by cytoplasmic esterases.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。