文件
71329
Sigma-Aldrich
溴化钠
BioUltra, ≥99.0% (AT)
同義詞:
Hydrobromic acid sodium salt, NaBr, Natrium bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaBr
CAS號碼:
分子量::
102.89
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38050404
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
蒸汽壓力
1 mmHg ( 806 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
損耗
≤0.5% loss on drying
pH值
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
755 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES 字串
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
溴化钠已被用于在去离子水中制备100 mM的电解质溶液。
生化/生理作用
溴化钠可代替溴化钾。
其他說明
通过密度梯度离心分离脂蛋白;制备赋予寡霉素敏感性的蛋白(提取物);线粒体膜因子
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
B. Blanchy et al.
Methods in Enzymology, 55, 744-744 (1979)
D.A.A. Chambers et al.
Centrifugation - a practical approach, 116-116 (1984)
Specific ions modulate diffusion dynamics of hydration water on lipid membrane surfaces
Song J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(6), 2642-2649 (2014)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book (2015)
A.E. Senior
Methods in Enzymology, 55, 394-394 (1979)