文件
70215
Sigma-Aldrich
2,3-萘二甲醛
suitable for fluorescence
同義詞:
NDA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H6(CHO)2
CAS號碼:
分子量::
184.19
Beilstein:
2207267
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
形狀
crystals
雜質
≤2% mono- and dicarboxylic acid (1H-NMR)
mp
131-133 °C (lit.)
132-135 °C
螢光
λex 420 nm; λem ~480 nm in 0.1 M borate pH 9.3 (after derivatization with glycine [~90 μM glycine, ~20 μM N-])
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc2ccccc2cc1C([H])=O
InChI
1S/C12H8O2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-8H
InChI 密鑰
ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2,3-萘二甲醛,又称 NDA,是一种新型的荧光衍生剂。NDA 的最大荧光激发在 424nm 范围内,最大发射在 484nm 处。
2,3-萘二甲醛是伯胺、氨基酸和小肽的荧光衍生剂。氨基化合物和 NDA 之间的反应产生高度荧光和稳定的衍生物化合物。
應用
2,3-萘二甲醛用作荧光标记剂,用于定量人免疫球蛋白制剂中的组胺。 NAD 被用作谷胱甘肽的衍生剂,以定量蛋白质谷胱甘肽化。它是一种适合用于开发基于荧光的 γ-谷氨酰环转移酶微量滴定板测定的试剂。
特點和優勢
与邻苯二甲醛(OPA)相比,基于 NDA 的荧光分析具有以下优势:
  • 高反应速率。
  • 高荧光量子产率。
  • 没有罕见的激发波长。
  • 无副反应。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
An improved mechanism-based cross-linker for multiplexed kinase detection and inhibition in a complex proteome.
Kai Liu et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 9(12), 1883-1888 (2008-07-16)
P. de Montigny et al.
Analytical Chemistry, 59, 1096-1096 (1987)
T. Ueda et al.
Analytical Chemistry, 63, 2979-2979 (1991)
Automated precolumn derivatization of amino acids, small peptides, brain amines and drugs with primary amino groups for reversed-phase high-performance liquid chromatography using naphthalenedialdehyde as the fluorogenic label.
H Koning et al.
Journal of chromatography, 533, 171-178 (1990-11-30)
O Yassine et al.
Analytica chimica acta, 609(2), 215-222 (2008-02-12)
In this work, we developed a PDMS electrophoresis device able to carry out on-chip derivatization and quantification of amino acids (AAs) using naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde (NDA) as a fluorogenic agent. A chemical modification of the PDMS surface was found compulsory to achieve