重要文件
68616
Sigma-Aldrich
Atto 594 Protein-Markierungs-Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.32
產品線
BioReagent
品質等級
製造商/商標名
ATTO-TEC GmbH
螢光
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This kit contains sufficient amounts of reactive dye, buffers and protein purification sets for performing five labeling reactions (1 mg protein each) and for the subsequent purification of the labeled protein.
法律資訊
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.