重要文件
67516
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 7.0; 0.05 M − Magnesium chloride 18 mM − Spermine 2.25 mM − Cobalt(III)-hexamine 0.9 mM − 2-Methyl-2,4-pentanediol 4.5% solution
同義詞:
Crystallization solution 5/Kit-No 80701
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
pH值
7.0±0.2 ( in neat)
密度
1.01 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)