62225
2-亚油酰基-1-棕榈酰-sn-丙三醇-3-磷酸乙醇胺
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
同義詞:
3-sn-Phosphatidylethanolamine, 2-linoleoyl-1-palmitoyl, L-α-Phosphatidylethanolamine, β-linoleoyl-γ-palmitoyl
About This Item
生物源
synthetic
化驗
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
形狀
liquid
官能基
phospholipid
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11+,18-17+/t37-/m0/s1
InChI 密鑰
HBZNVZIRJWODIB-KPMVPPRFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
包裝
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3