文件
57676
Sigma-Aldrich
2-[4-(Iodoacetamido)phenyl]-6-methylbenzothiazole
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H13IN2OS
CAS號碼:
分子量::
408.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥90% (TLC)
mp
216 °C (lit.)
溶解度
DMF: soluble
alcohols: soluble
chloroform: soluble
螢光
λex 345 nm; λem 383 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1ccc2nc(sc2c1)-c3ccc(NC(=O)CI)cc3
InChI
1S/C16H13IN2OS/c1-10-2-7-13-14(8-10)21-16(19-13)11-3-5-12(6-4-11)18-15(20)9-17/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,20)
InChI 密鑰
PKLHKGNTARKGAK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3