文件
47190
Sigma-Aldrich
5-氟乳清酸 水合物
≥99.0% (TLC)
同義詞:
2,6-二羟基-5-氟嘧啶-4-羧酸, 5-氟尿嘧啶-4-羧酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3FN2O4 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
174.09 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥99.0% (TLC)
形狀
solid
mp
278 °C (dec.) (lit.)
溶解度
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI 密鑰
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
可用于选择酿酒酵母的乳清苷-5′-磷酸脱羧酶突变体。
其他說明
Selective agent in yeast molecular genetics
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J D Boeke et al.
Methods in enzymology, 154, 164-175 (1987-01-01)
5-FOA is an extremely useful reagent for the selection of Ura- cells amid a population of Ura+ cells. The selection is effective in transformation and recombination studies where loss of URA3+ is desired. A new plasmid shuffling procedure based on