重要文件
4390731
Sigma-Aldrich
iTRAQ®试剂-8PLEX 50U批量包装
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
儲存溫度
−20°C
品質等級
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
包含8管产品。每管中含50单位的一种8-plex试剂。该试剂盒含有与Sciex iChemistry®货号4393529相同的试剂。
分析報告
查看iTRAQ试剂 8-plex Kit,请访问该实验方案链接
查看iTRAQ试剂化学快速参考卡,请访问该化学快速参考卡链接
法律資訊
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)