重要文件
4369561
Sigma-Aldrich
iTRAQ ®试剂3-测定双重试验试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
儲存溫度
−20°C
一般說明
Contains iTRAQ® Reagents 114 and 117, cation-exhange buffers, cartridges, reaction solution and test mixture, for initial protocol development.
法律資訊
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)