文件
42247
Sigma-Aldrich
Atto 647N DOPE
suitable for fluorescence
同義詞:
用Atto 647N标记的1,2-二油酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.32
化驗
≥80.0% (HPCE)
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
ATTO-TEC GmbH
&lambda ;
in chloroform/methanol
紫外吸收
λ: 643.0-649.0 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
−20°C
一般說明
Atto 647N是新一代红色光谱区荧光标签。该染料设计用于生命科学领域,如标记DNA、RNA或蛋白质等。该标签具有吸收性强、荧光量子产量高、光稳定性好、耐臭氧性好、溶解性好、三重形成少该标签具有吸收性强、荧光量子产率高、光稳定性好、耐臭氧性好、溶解性好、三重态形成少等特点。Atto 647N 是一种阳离子染料。偶联至底物后,染料携带+1的净电荷。
与大多数Atto标签一样,在典型应用中,吸收和荧光反应在2至11的pH值范围内是独立的。所提供的Atto 647N 由两种具有几乎相同吸收和荧光特性的异构体混合物组成。
Atto-染料标记的磷脂
Sigma-Aldrich 提供了多种带有一个或两个脂肪酸基团(亲脂性基团)和一个磷酸酯残基(亲水基团)的甘油磷脂。它们标记在亲水性头基上。将磷脂掺入膜后,荧光团位于膜的水/脂质界面。我们目前提供1,2-二棕榈酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺(DPPE),1,2-二油酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺(DOPE),棕榈酰基-sn-甘油-磷酸乙醇胺(PPE)和,用Atto-染料标记的1,2-二肉豆蔻酰基-sn-甘油-3-磷酸-乙醇胺(DMPE)。
在此查找更多信息
法律資訊
本品仅供研究使用。如果预期商业化,请联系IP持有人(ATTO-TEC GmbH,Germany)获取许可。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Analysis of replication factories in human cells by super-resolution light microscopy.
Cseresnyes, Z.; et al.
BMC Cell Biology, 10(1), 88-88 (2009)
Fluorescence lifetime imaging with pulsed diode laser enabled stimulated emission.
Ge, J.; Kuang, C.; Lee, SS.; Kao, FJ
Optics Express, 20(27), 28216-28216 (2012)
Direct observation of the nanoscale dynamics of membrane lipids in a living cell. Nature.
Eggeling, C.; et al.
Nature, 457, 1159-1162 (2009)
STED nanoscopy. A glimpse into the future.
Bianchini, P.; et al.
Cell and Tissue Research, 360(1), 143-150 (2015)
Fluoreszierende Rhodamine und fluorogene Carbopyronine fur die STED-Mikroskopie lebender Zellen.
Butkevich, Alexey N.; et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 128(10), 3350-3355 (2016)